2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
OR8870-25G OR8870-5G OR8870-100G
APOSOR8870-25GEA 1100 NOK
APOSOR8870-25G APOSOR8870-5G APOSOR8870-100G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
MW: 152,95 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411572
CAS-nummer: 163105-90-6