Isopropylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8880-100G
APOSOR8880-100GEA 1975 NOK
APOSOR8880-100G
Isopropylboronic acid 98%
Isopropylboronic acid
Formel: C₃H₉BO₂
MW: 87,91 g/mol
Smeltepunkt: 95…100 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01319021
CAS-nummer: 80041-89-0