4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 270 NOK
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,1625 g/mol
Kokepunkt: 160 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 19…20 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00025578
CAS-nummer: 10406-25-4