Methyl-5-bromovalerate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
OR8928-100G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 860 NOK
APOSOR8928-100G APOSOR8928-500G
Methyl-5-bromovalerate
Methyl-5-bromovalerate
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
MW: 195,06 g/mol
Tetthet: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000265
CAS-nummer: 5454-83-1