2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
OR8981-1G OR8981-5G OR8981-25G
APOSOR8981-1GEA 270 NOK
APOSOR8981-1G APOSOR8981-5G APOSOR8981-25G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Smeltepunkt: 155…164 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788416
CAS-nummer: 458532-96-2