4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR900545-5G
APOSOR900545-5GEA 2050 NOK
APOSOR900545-5G
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06201140
CAS-nummer: 129716-11-6