2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-alpha,alpha-dimethylbenzylamine
OR900669-1G OR900669-5G
APOSOR900669-1GEA 1650 NOK
APOSOR900669-1G APOSOR900669-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine
Formel: C₉H₁₂BrN
MW: 214,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797600
CAS-nummer: 17797-12-5