Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR9017-250MG OR9017-1G OR9017-5G
APOSOR9017-250MGEA 270 NOK
APOSOR9017-250MG APOSOR9017-1G APOSOR9017-5G
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride
Formel: C₉H₇Cl₂NO₂S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08272853
CAS-nummer: 105627-79-0
FN: 3261
ADR: 8,III