2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR901829-100MG OR901829-1G OR901829-250MG
APOSOR901829-100MGEA 1800 NOK
APOSOR901829-100MG APOSOR901829-1G APOSOR901829-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₉H₁₁N₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 1226776-95-9