2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR9021-100G OR9021-25G OR9021-10G
APOSOR9021-100GEA 2075 NOK
APOSOR9021-100G APOSOR9021-25G APOSOR9021-10G
2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Formel: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Smeltepunkt: 184 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013381
CAS-nummer: 60480-83-3