Methyl-6-iodonicotinate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 6-iodonicotinate
OR902119-1G OR902119-5G
APOSOR902119-1GEA 1475 NOK
APOSOR902119-1G APOSOR902119-5G
Methyl-6-iodonicotinate 96%
Methyl-6-iodonicotinate
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12546492
CAS-nummer: 173157-33-0