Tetrabutylammonium tribromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
OR902166-100G OR902166-500G
APOSOR902166-100GEA 1600 NOK
APOSOR902166-100G APOSOR902166-500G
Tetrabutylammonium tribromide 97%
Tetrabutylammonium tribromide
Formel: C₁₆H₃₆Br₃N
MW: 482,18 g/mol
Smeltepunkt: 71…76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012110
CAS-nummer: 38932-80-8
FN: 1759
ADR: 8,III