2,5-Xylylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(2,5-Dimethylphenyl)acetic acid, (2,5-Dimethylphenyl)acetic acid
OR902270-100G
APOSOR902270-100GEA 770 NOK
APOSOR902270-100G
2,5-Xylylacetic acid 95%
2,5-Xylylacetic acid
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
MW: 164,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014369
CAS-nummer: 13612-34-5