Methyl-5-quinolyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Methoxyquinoline
OR902277-10G OR902277-25G OR902277-5G
APOSOR902277-10GEA 2800 NOK
APOSOR902277-10G APOSOR902277-25G APOSOR902277-5G
Methyl-5-quinolyl ether 98%
Methyl-5-quinolyl ether
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,1900 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02752664
CAS-nummer: 6931-19-7