5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
OR902290-1G OR902290-250MG
APOSOR902290-1GEA 840 NOK
APOSOR902290-1G APOSOR902290-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline 98%
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12024425
CAS-nummer: 91420-25-6