5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR903308-5G
APOSOR903308-5GEA 1075 NOK
APOSOR903308-5G
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine
Formel: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,44 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09999224
CAS-nummer: 663193-80-4