2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR903364-25G
APOSOR903364-25GEA 1375 NOK
APOSOR903364-25G
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014364
CAS-nummer: 1643-16-9