1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR903626-10G OR903626-25G OR903626-1G OR903626-5G
APOSOR903626-10GEA 2250 NOK
APOSOR903626-10G APOSOR903626-25G APOSOR903626-1G APOSOR903626-5G
1,8-Dihydroxynaphthalene 97%
1,8-Dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Smeltepunkt: 137…143 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042701
CAS-nummer: 569-42-6