Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
OR903880-1G OR903880-5G
APOSOR903880-1GEA 1200 NOK
APOSOR903880-1G APOSOR903880-5G
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂S
MW: 208,2370 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09263762
CAS-nummer: 209459-11-0