4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR903887-100G OR903887-25G
APOSOR903887-100GEA 4475 NOK
APOSOR903887-100G APOSOR903887-25G
4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
4-(2-Chloroethyl)morpholine
Formel: C₆H₁₂ClNO
MW: 149,6186 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00603731
CAS-nummer: 3240-94-6
FN: 2922
ADR: 8+6.1,III