6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR903923-1G OR903923-250MG
APOSOR903923-1GEA 715 NOK
APOSOR903923-1G APOSOR903923-250MG
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11518983
CAS-nummer: 474708-88-8