2-Bromoethyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Acetic acid (2-bromoethyl) ester
OR904265-500G
APOSOR904265-500GEA 2200 NOK
APOSOR904265-500G
2-Bromoethyl acetate 97%
2-Bromoethyl acetate
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000235
CAS-nummer: 927-68-4