Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR904285-1G OR904285-25G OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA 360 NOK
APOSOR904285-1G APOSOR904285-25G APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,0800 g/mol
Smeltepunkt: 170…190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00590200
CAS-nummer: 372089-59-3