N-Benzylacetamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR904376-100G OR904376-25G
APOSOR904376-100GEA 5375 NOK
APOSOR904376-100G APOSOR904376-25G
N-Benzylacetamide 98%
N-Benzylacetamide
Formel: C₉H₁₁NO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059204
CAS-nummer: 588-46-5