2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR904469-1G OR904469-250MG
APOSOR904469-1GEA 1050 NOK
APOSOR904469-1G APOSOR904469-250MG
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₉N₃O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 914349-52-3