2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR904478-1G OR904478-250MG OR904478-5G
APOSOR904478-1GEA 2400 NOK
APOSOR904478-1G APOSOR904478-250MG APOSOR904478-5G
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09832936
CAS-nummer: 1004-17-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III