1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR904676-10G OR904676-1G OR904676-5G
APOSOR904676-10GEA 11075 NOK
APOSOR904676-10G APOSOR904676-1G APOSOR904676-5G
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08061050
CAS-nummer: 104395-86-0