Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6-Cyano-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-cyanopicolinate
OR905007-1G OR905007-250MG
APOSOR905007-1GEA 840 NOK
APOSOR905007-1G APOSOR905007-250MG
Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Methyl-6-cyanopicolinate
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07367924
CAS-nummer: 98436-83-0