5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR905251-1G
OR905251-250MG
APOSOR905251-1GEA
2200
NOK
APOSOR905251-1G
APOSOR905251-250MG
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine
Formel:
C₉H₁₂N₂Si MW: 176,2900 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD09258881 CAS-nummer: 216309-28-3 |
Learn more
![](/m-no.vwr.com/no_NO/images/about_vwr_275x315.jpg)