Piroctone olamine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
OR905511-25G OR905511-5G OR905511-100G
APOSOR905511-25GEA 2125 NOK
APOSOR905511-25G APOSOR905511-5G APOSOR905511-100G
Piroctone olamine
Piroctone olamine
Formel: C₁₄H₂₃NO₂
MW: 298.43 g/mol
Kokepunkt: 130…135 °C
Tetthet: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01690792
CAS-nummer: 68890-66-4