5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR905560-1G OR905560-250MG OR905560-5G
APOSOR905560-1GEA 7325 NOK
APOSOR905560-1G APOSOR905560-250MG APOSOR905560-5G
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formel: C₈H₈BrN₃
Smeltepunkt: 120 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 499770-76-2