5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR905603-25G OR905603-5G
APOSOR905603-25GEA 2900 NOK
APOSOR905603-25G APOSOR905603-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formel: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,0300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09834823
CAS-nummer: 455280-00-9