2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR905627-1G OR905627-5G
APOSOR905627-1GEA 1075 NOK
APOSOR905627-1G APOSOR905627-5G
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₈H₉ClN₂
MW: 168,6200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797973
CAS-nummer: 1134529-25-1