4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR905864-1G OR905864-250MG OR905864-5G
APOSOR905864-1GEA 2150 NOK
APOSOR905864-1G APOSOR905864-250MG APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 197…212 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00233883
CAS-nummer: 92149-07-0