6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR905921-1G OR905921-250MG
APOSOR905921-1GEA 4475 NOK
APOSOR905921-1G APOSOR905921-250MG
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07780793
CAS-nummer: 7746-29-4