5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR905958-1G OR905958-5G
APOSOR905958-1GEA 1200 NOK
APOSOR905958-1G APOSOR905958-5G
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,1800 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07377301
CAS-nummer: 90607-21-9