1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR906032-10G OR906032-1G OR906032-5G
APOSOR906032-10GEA 3075 NOK
APOSOR906032-10G APOSOR906032-1G APOSOR906032-5G
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formel: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,2200 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05864742
CAS-nummer: 893755-98-1