tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR9061-1G OR9061-250MG
APOSOR9061-1GEA 6425 NOK
APOSOR9061-1G APOSOR9061-250MG
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₂₃NO₃
MW: 241,33 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07367731
CAS-nummer: 313950-41-3