tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Ethylpiperidin-4-one, N-BOC protected, 1-N-Boc-2-Ethylpiperidin-4-one
OR9062-1G OR9062-250MG
APOSOR9062-1GEA 4900 NOK
APOSOR9062-1G APOSOR9062-250MG
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227,31 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07367729
CAS-nummer: 324769-07-5