7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR906974-1G OR906974-5G
APOSOR906974-1GEA 0 NOK
APOSOR906974-1G APOSOR906974-5G
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02664428
CAS-nummer: 28899-75-4