(±)-2-Bromovaleric acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (±)-2-Bromopentanoic acid, 2-Bromovalericacid
OR907076-500G
APOSOR907076-500GEA 1900 NOK
APOSOR907076-500G
(±)-2-Bromovaleric acid 98%
(±)-2-Bromovaleric acid
Formel: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
MW: 181,03 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004217
CAS-nummer: 584-93-0