3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 2325 NOK
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Formel: C7H7Br2N
MW: 264,950 g/mol
Smeltepunkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00234282
CAS-nummer: 3430-34-0