4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR907297-1G OR907297-25G OR907297-5G
APOSOR907297-1GEA 270 NOK
APOSOR907297-1G APOSOR907297-25G APOSOR907297-5G
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,4800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10000554
CAS-nummer: 150812-32-1