2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR908021-1G OR908021-25G OR908021-5G
APOSOR908021-1GEA 1625 NOK
APOSOR908021-1G APOSOR908021-25G APOSOR908021-5G
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
2-(Isopropylthio)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₂S
MW: 196,27 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07364761
CAS-nummer: 41394-95-0