4'-Methylformanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR908773-1G
OR908773-5G
APOSOR908773-1GEA
2075
NOK
APOSOR908773-1G
APOSOR908773-5G
4'-Methylformanilide 95%
4'-Methylformanilide
Formel:
C₈H₉NO Lagringstemperatur: Romtemperatur |
CAS-nummer:
3085-54-9 |