4-Bromobenzothiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR908977-1G OR908977-5G
APOSOR908977-1GEA 680 NOK
APOSOR908977-1G APOSOR908977-5G
4-Bromobenzothiazole 98%
4-Bromobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS
MW: 214,0800 g/mol
Kokepunkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11858590
CAS-nummer: 767-68-0