4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR909386-1G OR909386-250MG
APOSOR909386-1GEA 700 NOK
APOSOR909386-1G APOSOR909386-250MG
4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
4-Bromo-2-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄BrNO
MW: 210,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15144645
CAS-nummer: 713141-12-9