4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-Methyl-p-anisidine
OR909746-25G
APOSOR909746-25GEA 790 NOK
APOSOR909746-25G
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008399
CAS-nummer: 5961-59-1