2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR910346-1G OR910346-25G OR910346-5G
APOSOR910346-1GEA 1550 NOK
APOSOR910346-1G APOSOR910346-25G APOSOR910346-5G
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03063405
CAS-nummer: 3654-22-6