3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911068-1G OR911068-5G
APOSOR911068-1GEA 1575 NOK
APOSOR911068-1G APOSOR911068-5G
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03001300
CAS-nummer: 26820-73-5